VWR, Part of Avantor
Carousel
Emparejados a la perfección para mejorar su proceso de cosecha, de forma sostenible
¡Novedad! Cell Lysis solution y Endonuclease de JT Baker® funcionan mejor juntas para ampliar su proceso de terapia génica.
El Informe de Sostenibilidad de 2024 ya está disponible
Obtenga más información sobre cómo nos asociamos con clientes y proveedores para tener un impacto sostenible
Achieving EcoVadis Bronze Medal
EcoVadis, a global leader in business sustainability ratings, places Avantor in the top 35% of all companies assessed.
Soluciones digitales de SmartScience
Tecnología abierta y adaptativa que conecta a la perfección los científicos con los procesos de flujo de trabajo, sin concesiones; para hacer avanzar la evolución de la colaboración científica.
¡Novedad! Reactivos qPCR y RT-qPCR de VWR®
Especificidad y sensibilidad superiores para la detección y cuantificación de ADN o RNA. Amplia compatibilidad con instrumentos.
DESTACADOS
-
LC-MS/MS Analysis of PFAS compounds using EPA method 537.1
Discover this application note, using LC-MS/MS, to separate multiple PFAS compounds in Drinking Water in some minutes.
-
Descubra la protección sin igual: sistema Biogel® Tech Indicator®
Experimente la innovación en su máxima expresión; diseñado exclusivamente para maximizar la velocidad y la visibilidad de cualquier rotura del guante externo.
-
SRK de COPAN: mejore el control ambiental microbiológico mejorando la recogida de muestras
Selección exhaustiva de dispositivos de recogida para la detección de la contaminación ambiental por microbios en las plantas de producción de alimentos y farmacéuticas.
-
Presentamos los mangos de fibra de carbono de Contec para mopas de sala limpia: ¡los más ligeros hasta la fecha!
Los mangos de mopa QuickConnect de Contec están fabricados en fibra de carbono, son telescópicos hasta 8 m y hasta un 60% más ligeros que los mangos de acero inoxidable.
-
Presentamos la nueva revista EQUIP
¡Encuentre todas las ofertas increíbles en equipos e instrumentos de laboratorio en un solo lugar!
-
MERCK: todo lo que necesita para su análisis en la industria
Merck es líder mundial en análisis de productos químicos. Descubra todas las notas de aplicación analítica y las gamas para la industria que le ayudarán a encontrar la herramienta adecuada en un amplio abanico de técnicas.
-
FOCUS: GENE EXPRESSION ANALYSIS & GENOTYPING - New magazine!
Discover a selection of technical articles about innovation, expertise and solutions that will help you to succeed in your genomics challenges.
-
Revolucione sus pruebas de endotoxinas con el PYROSTAR™ Neo+ recombinante y sin animales
Experimente la innovación de vanguardia de PYROSTAR™ Neo+: una innovadora línea de reactivos de detección de endotoxinas desarrollada con tecnología recombinante de última generación.
-
Nuevas impresoras de etiquetas adhesivas portátiles M410 y M510 de Brady
Las nuevas impresoras de etiquetas adhesivas incorporan lo último en impresión profesional. Con más de 110 cartuchos para la M410 y más de 250 para la M510, los investigadores de laboratorio pueden imprimir etiquetas adhesivas con facilidad, precisión y rapidez.
-
Disolventes para HPLC
En los últimos cinco años, se han presentado o mejorado diversas gamas de disolventes a fin de responder a los estrictos requisitos de los equipos o de los métodos de detección, especialmente con las impurezas, las cuales pueden ocasionar muchos problemas. Así pues, le ayudaremos hoy a tomar la decisión correcta en lo relativo a los disolventes para HPLC
-
Seguridad en el laboratorio
Avantor ofrece las marcas y productos que usted necesita: incluidos absorbentes, contenedores para residuos, sistemas de etiquetado y más para un laboratorio seguro y limpio para toda persona que trabaje en él.
-
Viales EZ-fill® del Stevanato Group para DWK Life Sciences
Viales estériles listos para usar para un desarrollo acelerado de fármacos
-
Nuevos recursos para la investigación académica
Una nueva página web para clientes del ámbito académico que ofrece aplicaciones, materiales y herramientas esenciales para una investigación eficiente y pionera
-
Fast LC-MS/MS PFAS Analysis with ACE® HTP-MS column
The Avantor® ACE® HTP-MS column format has been designed using LC-MS/MS to separate multiple PFAS compounds in under 3 mins.
Búsqueda rápida por selector Búsqueda rápida por selector
-
IgGy Antibody Selector
Select from more than 15 search criteria to find the antibody you need. START by making your antibody Pre-selection here below...
-
Animal Sera
Looking for a serum for your cell culture activities? Track down your product using the dedicated VWR selector for animal sera.
-
IgGy Antibody Selector
Para simplificar la búsqueda dentro de la variedad de anticuerposdisponibles en VWR, utilice este selector "IgGy Antobody Selector". En pocos clics,encontrará los anticuerpos necesarios para su aplicación
DOCUMENTOS búsqueda de todos los documentos
-
Guías de soluciones prácticas de VWR
Estas guías dividen nuestra gama de productos de calidad en diferentes aplicaciones
Más Guías de soluciones prácticas de VWR -
Highlights
Focus: Life Science, Focus: Chromatography, Focus: Industrial, Focus: Safety,…
Más Highlights