Dispensette® S y Dispensette® S Organic
Safe dispensing of aggressive chemicals
Dispensette® S
Dispensette® S admite una amplia gama de aplicaciones para dispensar reactivos agresivos, como ácidos y bases concentrados
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic es ideal para dispensar solventes orgánicos.
BRAND ha sido pionero en dispensadores para botellas desde 1968 y Dispensette® está reconocido como el producto líder en el mercado. La última generación, Dispensette® S, ofrece nuevas características de funcionamiento seguro y durabilidad probada para las condiciones de trabajo y los medios más exigentes. Las características de seguridad incluyen:
- Una válvula de descarga con una esfera de seguridad que se cierra cuando el tubo de descarga no está montado
- Válvula de llenado ovalada para una sujeción más firme del tubo de llenado
- Sin tapón de rosca, no interfiere cuando se dispensa
- El nuevo tubo de descarga es fácil de sujetar y está disponible con o sin válvula de recirculación
- Tubo de descarga flexible opcional, largo y ampliable, que facilita la dispensación en serie rápida y precisa incluso en tubos de ensayo estrechos
Información de seguridad: el manejo de sustancias peligrosas
Información de seguridad: el manejo de sustancias peligrosas y mucha más información útil está disponible en el manual técnico de Medición volumétrica