Cromatografía líquida (HPLC y UHPLC): análisis
La cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y la cromatografía líquida de ultraalto rendimiento (UHPLC) forman parte de las técnicas más ampliamente utilizadas en química y ciencias de la vida.
Equipos y productos Avantor para cromatografía líquida analítica
Selección de columnas
Necesita la columna adecuada de HPLC o de GC para su método. Existen muchas opciones. Le ayudamos a seleccionar la más apropiada para su aplicación.
Fases móviles y modificadores de fase
Puede elegir los disolventes HPLC que mejor se adapten a su laboratorio entre las cien propuestas de Avantor. Obtenga las marcas y los productos que prefiera de un proveedor de su confianza
Viales
Independientemente del tipo de viales que necesite, Avantor puede ayudarle. Tenemos docenas de viales de diferentes tamaños, formas y acabados para garantizar la compatibilidad química. Mire todo lo que Avantor puede ofrecerle.
Capilares, conexiones y accesorios
Optimice el flujo en su laboratorio de cromatografía con su elección de capilares, accesorios y conectores. Vea lo que Avantor tiene para ofrecerle.
Instrumentos: (U)HPLC
Descubra el instrumento ideal para LC que cubrirá sus necesidades. Nuestra gama de (U)HPLC ha sido diseñada para ofrecer simplificad y fiabilidad.
Analizador de aminoácidos
Descubra el nuevo analizador de aminoácidos: 30 % más pequeño, optimizado para la reacción de nidrina. Ideal para el análisis de proteínas hidrolizadas (PH) y fluidos fisiológicos (PF).
Detectores específicos
Mejore su análisis con una gran selección de detectores para LC, como los ELSD (detectores dispersión de luz evaporadores).
Avantor®: expertos en cromatografía
¿Necesita asesoramiento o información técnica?
Disponemos de información técnica y de expertos que le atenderán por teléfono o por correo electrónico.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.