Gama de farmacopea de Merck
VWR es un distribuidor de la amplia gama de productos químicos de Merck. Esta gama incluye productos específicos de farmacopea que se venden bajo el título "Emprove" y diseñado para las siguientes aplicaciones:
- adecuado para su uso como ingrediente farmacéutico activo
- adecuado para su uso como excipiente
- adecuado para producción biofarmacéutica
Busque este título en la descripción del producto para asegurarse de que elige el producto adecuado para su aplicación. Si necesita información básica adicional, solicítela al administrador de cuentas de VWR local. Merck también ofrece un servicio de documentación completa (Dossier de Emprove) por un coste asociado.