Merck
Los reactivos analíticos de Merck no están especificados de acuerdo con el estándar americano de la ACS sino también con Reag Ph Eur. Por lo tanto, estos reactivos también cumplen los requisitos de reactivos de la farmacopea americana y la farmacopea europea.
La fiabilidad de los reactivos analíticos de Merck le ofrece muchas ventajas:
- Conformidad con el estándar ACS y Reag Ph Eur
- Rápida actualización de los nuevos requisitos de especificación
- Métodos analíticos validados
- Completa gama de reactivos analíticos
- Menores costes debido a la realización de auditorías fiables
- Menor esfuerzo de validación al tener una calidad uniforme del producto internacionalmente
El plan de validación de los reactivos de ACS se ha llevado a cabo de acuerdo con las estrictas instrucciones de validación para materiales de inicio farmacológicos (por ejemplo, de acuerdo con USP e ICH Q2A "Directrices del sector. Texto sobre la validación de procedimientos analíticos")