Medición de temperatura y humedad y registradores de datos
Ofrecemos un amplio surtido de herramientas para medir o registrar la temperatura, humedad, CO2 o muchos otros parámetros para la atareada industria actual: de la fabricación al embalaje, del almacenamiento a la distribución.
Disponen de registro de temperaturas para una visibilidad y control en tiempo real, y ofrecen datos accionables en el momento en que se supera/no alcanza el umbral de un parámetro. También permiten llevar a cabo acciones correctivas y mantener la integridad de los bienes.
Nuestra oferta engloba indicadores de temperatura, termómetros de vidrio, termómetros digitales para todas las aplicaciones, y también un amplio registro de datos y el control inalámbrico. Descubra la solución para su aplicación; tanto si es para comprobar un baño de agua, el horno, el congelador de -80 0C como productos alimentarios.
O encuentre el registrador de datos adecuado para monitorizar sus bienes importantes durante el transporte y almacenamiento. La elección es muy amplia.
Selección de productos
Termómetros analógicos (de vidrio)
Los termómetros de vidrio de dilatación de líquido de uso general poseen una escritura negra sobre tubos transparentes para facilitar la lectura, y algunos modelos disponen de un soporte blanco para que la lectura sea aún más fácil. Mida la temperatura fácilmente de un vistazo en cualquier situación con estos termómetros de vidrio transparente. La mayoría de los modelos utiliza líquidos orgánicos respetuosos con el medio ambiente. Estos termómetros de vidrio son adecuados para el uso general en laboratorios, escuelas y para efectuar ensayos. Los termómetros se utilizan para un amplio rango de temperaturas, que va desde temperaturas bajo cero hasta temperaturas superiores a la de ebullición.
Información adicional
Indicadores de temperatura, tiras o tubos
Las tiras indicadoras de temperatura indican la temperatura de una muestra en pocos minutos tras su toma inicial. El indicador consta de un líquido indicador altamente sensible que esta dentro de una ampolla diseñada específicamente para monitorizar la exposición de productos sensibles a la temperatura: a temperaturas de congelamiento o calentamiento. Estos productos están diseñados para las mediciones rápidas en casos en los que los termómetros convencionales no resulten prácticos. Las tiras diseñadas para resistir las altas temperaturas son ideales para utilizar en las industrias electrónica, alimentaria y farmacéutica, también en el horno y el motor en empresas de construcción.
Información adicional
Medidores digitales para temperatura o humedad
Controle con precisión las temperaturas de congeladores, baños de agua, bloques calefactores, incubadoras y refrigeradores con estos termómetros digitales. Las pantallas digitales son de fácil lectura y también ofrecen las lecturas de temperaturas máxima y mínima. Los modelos impermeables son ideales para laboratorios húmedos, áreas de limpieza y aplicaciones de campo. La lectura de las temperaturas se puede realizar en °C o °F y todos los modelos son increíblemente versátiles y fáciles de recalibrar. Las unidades cuentan con rangos de temperaturas extremos y actualizan las lecturas en intervalos cortos configurados. Nuestro selector le permitirá encontrar el medidor que necesita, seleccionar la cantidad de canales de medición que requiere, tanto si desea medir en aire, productos sólidos o superficies con termómetros infrarrojos, con una selección de precisiones y tipos de sensores diferentes.
Información adicional
Registro de datos para temperatura, humedad, CO2 y demás
Los registradores de datos registran automáticamente las mediciones precisas en tiempo real incluso si el personal no puede estar presente. Los diseños portátiles poseen sensores ubicados interna o externamente que tienen una sensibilidad excepcional para registrar y almacenar datos en cualquier aplicación o entorno que así lo requieran. Estos instrumentos electrónicos disponen de un seguimiento programable con opciones de canal único o múltiples canales. Estos registradores de datos permiten la lectura durante periodo prolongados, por lo que alertan en caso de condiciones no normales que supongan un peligro para la seguridad y ofrecen una calidad de ensayos óptima mediante alarmas visuales o acústicas. Los registradores con baterías disponen de sistemas de adquisición de datos para medir y adquirir tasas de muestreo de datos. Descubra también los registradores de datos inalámbricos para tener un control completo y en tiempo real.
Información adicional
Servicios de calibración
Calibración certificada para todos sus termómetros y registradores de datos. Servicios de calibración con certificación ISO 17025 con independencia de la marca para dispositivos de temperatura, como termómetros, registradores de datos, bloques y baños.
Sus ventajas:
Calidad aprobada
Documentación detallada del proceso
Todas las marcas y modelos
Trazabilidad a NIST
Certificado de calibración ISO 17025
Sistema de recordatorios en el plazo debido
Combinación con la calibración de la humedad
Más información
Póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener más información