Evaporación
Rotavapores
Utilizado para la extracción cómoda y eficientes de disolventes de muestras mediante evaporación con una presión atmosférica reducida, lo que permite que el disolvente se evapore a mayor velocidad a una baja temperatura.
La separación física o térmica es una técnica común en muchos laboratorios químicos. VWR cuenta con una amplia gama de equipos para la automatización de estas técnicas, incluido el rotavapor de IKA y VWR Collection de buena relación calidad-precio, además de todo tipo de material de vidrio que necesite para crear sus propias combinaciones.
Rotavapores
Variedad de modelos que encajan a la perfección con su aplicación...
Bombas
Una gama de bombas para todo tipo de usos...
Recirculadores
Una selección de recirculadores para su uso con rotavapores que garantizan unas condiciones de enfriamiento reproducibles y constantes...