Hierro 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 61.5 EUR
00170.14 00170.30 00170.A1
Hierro 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Hierro
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
MW: 55.85 g/mol
Pto. Ebullición: 3000
Pto. de fusión: 1535
Densidad: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 13,05109