Hierro (II) sulfato heptahidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor
Atención

Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato

0126.0500EA 40.13 EUR
0126.0500
Hierro (II) sulfato heptahidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Pto. de fusión: 64
Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091

Order Now

Resultados test especificaciones

Meets ACS Specifications
Assay (by KMnO4 titrn.) min. 99.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Copper (Cu) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.002 %
Magnesium (Mg) max. 0.002 %
Manganese (Mn) max. 0.05 %
Sodium (Na) max. 0.02 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Ferric ion (Fe³+) max. 0.1 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR