Ácido L(+)-aspartico ≥98%, grado alta pureza

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: (S)-(+)-Ácido aspartico, D, Asp

0192-500GEA 223 EUR
0192-500G
Ácido L(+)-aspartico ≥98%, grado alta pureza
Ácido L(+)-aspartico

Animal-free amino acid. Polar. Acidic.

Formula: C₄H₇NO₄
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 251 °C
Densidad: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002616
Núm. CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Índice Merck: 13,00845

Order Now

Resultados test especificaciones

Loss on Drying < = 0.2 %
Purity >= 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR