4-Metil-2-pentanona, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M-Clarity™ quality level = MQ100
02474-5ML
02474-5MLEA 201 EUR
02474-5ML
4-Metil-2-pentanona, Supelco®
4-Metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 117.4
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008938
Núm. CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85916031ef79ba363767f33ce00e08066193b9a8&vid=1cbca16dd73a6d71cdd3f25a884c10ebcdb4feec&prid=web&clid=SAPDAM