1,1-Dicloroetileno, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cloruro de vinilideno, 1,1-Dicloroeteno
M-Clarity™ quality level = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 49.9 EUR
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dicloroetileno, Supelco®
1,1-Dicloroetileno
Formula: C₂H₂Cl₂
MW: 96.94 g/mol
Pto. Ebullición: 31,7
Pto. de fusión: –122 °C
Densidad: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011653
Núm. CAS: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3 I
Índice Merck: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM