Fosfocreatina sal sodica hidrato 97, high_purity
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
0271-25GEA 0 EUR
0271-25G
Fosfocreatina sal sodica hidrato 97, high_purity
Fosfocreatina sal sodica
Formula: C₄H₈N₃O₅P·2Na
MW: 255.077 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00014351
Núm. CAS: 922-32-7
EINECS: 213-074-6
Order Now
Resultados test especificaciones
ATP ≤0.002%
Inorganic Phosphate ≤0.5%
Purity (Enzymatic) >97%
Water (KF) 20 - 24%