Guanidinio cloruro, ≥99.5% grado biotecnología

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

Sinónimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride

0287-500GEA 253 EUR
0287-500G
Guanidinio cloruro, ≥99.5% grado biotecnología
Guanidinio cloruro

Adecuado para la purificación de ácidos nucleicos o polipéptidos a partir de fuentes celulares e inhibición tanto de la actividad de RNasa como de la de proteasa.

Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (6 M, Water) Pass
Absorbance 260 nm (6 M, Water) ≤0.03
Arsenic ≤0.0005%
DNase None Detected
Iron ≤0.0005%
Lead <0.0005%
Melting Point 181 - 187 °C
Protease None Detected
Purity >99.5%
RNase None


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR