Yodo 99,8-100,5, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
03002-1KGEA 393 EUR
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
Yodo 99,8-100,5, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 113.5 °C
Densidad: 4.930 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05036

Order Now

Resultados test especificaciones

Vapor Density 9 (vs air)
Assay 99.8 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.03 %
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Residual solvents complying
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR