Gentamicina sulfato, Tissue_culture
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
0304-10GEA 181 EUR
0304-10G
Gentamicina sulfato, Tissue_culture
Gentamicina, sulfato (sal)
Antibiótico que se dirige principalmente a bacterias gram-bacterias por unión a la subunidad 30S de ribosoma bacteriano. Concentración de trabajo recomendada: 15 µg/ml.
Pto. de fusión: 218…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00270181
Núm. CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Índice Merck: 13,04403
Order Now
Resultados test especificaciones
Pérdida por secado ≤18%
Metanol ≤1%
pH (4%, Agua) @25°C 3.5 - 5.5
Potencia (Base seca) ≥590 mcg/mg
Residuo por ingnición <1%
Rotación específica 107 - 121°