Dietilenglicol, Supelco®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: 2,2'-Oxidietanol

M-Clarity™ quality level = MQ100

03128-5ML-F
03128-5ML-FEA 190 EUR
03128-5ML-F
Dietilenglicol, Supelco®
Dietilenglicol
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 245
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 123 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002882
Núm. CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Índice Merck: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bc6c756259a79ee0db81165444e54896296f67e&vid=04c3696cba0644d3c4a9471ff7aef6c7cb9d6a6b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR