Éter monobutílico del dietilenglicol, Supelco®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: 2-(2-Butoxietoxi)etanol

M-Clarity™ quality level = MQ100

03351-1L
03351-1LEA 219 EUR
03351-1L
Éter monobutílico del dietilenglicol, Supelco®
Éter monobutílico del dietilenglicol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Pto. Ebullición: 230.4
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002881
Núm. CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Índice Merck: 13,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef2da9218471b621f107f15abb0b7b056aabe4a&vid=11e639613442c53af0a2eb58df17a9926a407532&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR