Ácido cítrico, anhidro ≥99.5% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
0529-1KGEA 161 EUR
0529-1KG 0529-3KG 0529-500G
Ácido cítrico, anhidro ≥99.5% ACS
Ácido cítrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…151 °C
Densidad: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
IR: 01-2119457026-42-0000
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Carbonisable Substances (H₂SO₄) Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0003%
Lead ≤0.0002%
Oxalate Test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Residue on Ignition ≤0.02%
Sulphur Compounds (as SO₄) ≤0.002%