Ácido nítrico 64 - 66%, Puriss., Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 52.4 EUR
07006-1L 07006-2.5L
Ácido nítrico 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 122 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,06608

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR