Silicagel, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Proveedor: Merck
08965-100G-F
08965-100G-FEA 812 EUR
08965-100G-F
Silicagel, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4