Acetona, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
1.00013.1000EA 107 EUR
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
Acetona, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 56,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95,4 °C
Densidad: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <–20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
IR: 01-2119471330-49
Índice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR