Sodio hidróxido 50%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro

1.00238.9950 1.00238.9025 1.00238.9958
1.00238.9950EA 0 EUR
1.00238.9950 1.00238.9025 1.00238.9958
Sodio hidróxido 50%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR