Ácido iodhídrico 67%, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Ioduro de hidrógeno

MQ300

1.00345.0250
1.00345.0250EA 379 EUR
1.00345.0250
Ácido iodhídrico 67%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ácido iodhídrico
Formula: HI
MW: 127.91 g/mol
Densidad: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR