Ácido ortofosfórico 85% 85, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E338, Ph. Eur., NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro

Sinónimos: Ácido fosfórico

1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
1.00563.1000EA 283 EUR
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
Ácido ortofosfórico 85% 85, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E338, Ph. Eur., NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Pto. Ebullición: 158
Pto. de fusión: 21
Densidad: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,07344

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR