Ácido sulfúrico 95-97%, EMSURE® ISO para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.9025 1.00731.2510 1.00731.9201 1.00731.0510 1.00731.1010
1.00731.1000EA 35.52 EUR
1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.9025 1.00731.2510 1.00731.9201 1.00731.0510 1.00731.1010
Ácido sulfúrico 95-97%, EMSURE® ISO para análisis, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08974

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR