Etiquetas, juego de etiquetas de peligro para el autoetiquetado según el SGA
Proveedor: Merck
1.00801.0001
1.00801.0001EA 89.1 EUR
1.00801.0001
Etiquetas, juego de etiquetas de peligro para el autoetiquetado según el SGA
Etiquetas
Con la aplicación de la directiva CLP/UE-SGA (Sistema Globalmente Armonizado) en enero de 2009, se han redefinido los procedimientos de clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos peligrosos.
  • Trabaja de acuerdo con esta directiva
  • Las mezclas individuales del cliente también se pueden etiquetar de acuerdo con las directrices GHS, GLP y DIN EN ISO
Envase: El juego incluye 20 etiquetas adhesivas de 80×110 mm, 168 pictogramas adhesivos, 40 palabras de señalización adhesivas y un prospecto con declaraciones H, P y EUH.