Aluminio hidróxido (hydrargillite), en polvo, EMPLURA®, Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.01091.1000 1.01091.9050
1.01091.1000EA 49.4 EUR
1.01091.1000 1.01091.9050
Aluminio hidróxido (hydrargillite), en polvo, EMPLURA®, Supelco®
Aluminio hidróxido
Formula: Al(OH)₃
Densidad: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003420
Núm. CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Índice Merck: 13,00342

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR