Amonio dihidrogenofosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
1.01126.0500EA 42.35 EUR
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
Amonio dihidrogenofosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Índice Merck: 13,00547

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 368 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR