Almidón soluble ISO para análisis, Millipore®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Amilodextrina

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 56 EUR
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Almidón soluble ISO para análisis, Millipore®
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 13,08878

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR