Ácido fluorhídrico Chemizorb® absorbente
Proveedor: Merck
1.01591.1000
1.01591.1000EA 105 EUR
1.01591.1000
Ácido fluorhídrico Chemizorb® absorbente
Materiales para contención de derrames
El ácido fluorhídrico (HF) Chemizorb® es una mezcla en polvo compuesta por un copolímero sintético como absorbente, una sal de calcio como neutralizador y precipitante y un indicador de pH.
  • Manipulación sencilla
  • Indicador de pH para controlar el proceso de neutralización
  • Se necesitan aproximadamente 150 g de Chemizorb HF para absorber y neutralizar 100 ml de ácido fluorhídrico
El proceso de neutralización tiene como resultado la liberación de CO₂. Si el ácido fluorhídrico se neutraliza, el color del indicador cambia de rojo a naranja o amarillo.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale