Bismuto subnitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01878.0100
1.01878.0100EA 121 EUR
1.01878.0100
Bismuto subnitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Nitrato óxido de hidróxido de bismuto
Formula: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MW: 1461.99 g/mol
Densidad: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064844
Núm. CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 1461.99 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer