Cesio cloruro, Supelco®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: Cesium Chloride

MQ200

1.02041.1000
1.02041.1000EA 2210 EUR
1.02041.1000
Cesio cloruro, Supelco®
Cesio cloruro
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1303
Pto. de fusión: 646
Densidad: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR