Cobre (II) óxido ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Óxido de cobre, Óxido de cobre (II)
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02766.0100 1.02766.0500
1.02766.0100EA 194 EUR
1.02766.0100 1.02766.0500
Cobre (II) óxido ACS para análisis, Supelco®
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
MW: 79.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2000
Pto. de fusión: 1326
Densidad: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02674
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)