Dimetil sulfóxido-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck

Sinónimos: DMSO-D6

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
1.03424.0009EA 60.1 EUR
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
Dimetil sulfóxido-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 20,2
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Deuteration degree ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR