Silicagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 220 EUR
1.03803.0001 1.03803.0002
Silicagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. de fusión: > 1000 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR