Isohexano (mezcla de isómeros), EMSURE® para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: 2-Methylpentane

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
1.04333.1000EA 78.6 EUR
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
Isohexano (mezcla de isómeros), EMSURE® para análisis, Supelco®
Isohexano (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₁₄
Pto. Ebullición: 60 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –154 °C
Densidad: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009406
Núm. CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
IR: 01-2119484651-34

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR