n-Hexano, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04372.0500 1.04372.2500
1.04372.0500EA 82.6 EUR
1.04372.0500 1.04372.2500
n-Hexano, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥99.0%
Evaporation Residue ≤0.0002%
Water ≤0.005%
Color ≤10 Hazen
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤1.0 ppb
Transmission (at 195 nm) ≥10%
Transmission (at 210 nm) ≥60%
Transmission (at 217 nm) ≥80%
Transmission (at 225 nm) ≥90%
Transmission (from 245 nm) ≥98%
Absorbance (at 195 nm) ≤1.00
Absorbance (at 210 nm) ≤0.22
Absorbance (at 217 nm) ≤0.10
Absorbance (at 225 nm) ≤0.05
Absorbance (from 245 nm) ≤0.01
Meet the requirements of 'Specific use spectroscopy' according Reag. Ph. Eur.