Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato, extra puro, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 242 EUR
1.04982.1000 1.04982.9025
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato, extra puro, Supelco®
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Pto. de fusión: 70
Densidad: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR