Potasio peroxodisulfato, EMSURE® para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.05091.0250 1.05091.1000
1.05091.0250EA 52.4 EUR
1.05091.0250 1.05091.1000
Potasio peroxodisulfato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Potasio peroxodisulfato
Formula: K₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,07741

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR