Hierro (III) cloruro (10% Fe) aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Tricloruro de hierro

MQ300

1.05512.0250
1.05512.0250EA 88.6 EUR
1.05512.0250
Hierro (III) cloruro (10% Fe) aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hierro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Pto. Ebullición: 315
Pto. de fusión: 260
Número MDL: MFCD00011005
Núm. CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04048

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR