Sodio hidróxido 21% en solución acuosa, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Caustic soda

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.05593.9025
1.05593.9025EA 528 EUR
1.05593.9025
Sodio hidróxido 21% en solución acuosa, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.219 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR