Litio bromuro
Proveedor: Merck
Atención
1.05669.1000
1.05669.1000EA 378 EUR
1.05669.1000
Litio bromuro
Litio bromuro
Formula: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1265
Pto. de fusión: 550
Densidad: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 13,05548