Fluoruro de litio, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: Litio fluoruro

MQ100

1.05686.0050
1.05686.0050EA 342 EUR
1.05686.0050
Fluoruro de litio, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fluoruro de litio
Formula: FLi
MW: 25.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1676
Pto. de fusión: 870
Densidad: 2.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011090
Núm. CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,05553

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR