TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
Proveedor: Merck
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
1.05552.0001EA 333 EUR
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
Placas TLC
Placas de celulosa modificada y sin modificar para el análisis de sustancias polares.
La celulosa es un absorbente orgánico particularmente adecuado para la separación de sustancias hidrofílicas por cromatografía de partición. Aplicaciones típicas son análisis de aminoácidos, carbohidratos, fosfatos y ácidos nucleicos y derivados.
Las placas de celulosa de Merck se ofrecen como grado TLC o placas HPTLC para separaciones que requieren un elevado rendimiento.