Placas de TLC y GLP de gel sílice 60, cromatofolios sin modificar de cristal
Proveedor: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 467 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
Placas de TLC y GLP de gel sílice 60, cromatofolios sin modificar de cristal
Placas TLC
Cromatofolios de TLC de silicagel 60
Silicagel 60 de Merck con un exclusivo material polimérico que produce una superficie uniforme y dura, que no se agrieta ni forma burbujas con facilidad. El recubrimiento de la placa liso y sumamente denso garantiza la obtención de bandas estrechas y una máxima eficacia de separación con el mínimo ruido de fondo. Grosor de capa de 250 µm, tamaño de partícula de 10 - 12 µm Dos indicadores. fluorescentes inorgánicos para detección por UV de sustancias incoloras.
Cromatofolios de TLC con zona de concentración
Estos cromatofolios se basan en las distintasMore Product Information