Magnesio óxido heavy 98,0-100,5 complexometry_ignited basis, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra_pure suitable for use as excipient E530, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado

1.05867.1000 1.05867.9029
1.05867.1000EA 320 EUR
1.05867.1000 1.05867.9029
Magnesio óxido heavy 98,0-100,5 complexometry_ignited basis, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra_pure suitable for use as excipient E530, SAFC®
Magnesio óxido
Formula: MgO
MW: 40.3 g/mol
Pto. Ebullición: 3600
Pto. de fusión: 2800
Densidad: 3.58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR