Manganeso (II) nitrato tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Dinitrato de manganeso tetrahidrato

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
1.05940.0500EA 115 EUR
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato
Formula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149789
Núm. CAS: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR