Metanol-D4 (99.95% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Alcohol metílico-D4, Destilado metílico-D4

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.06025.0009
1.06025.0009EA 288 EUR
1.06025.0009
Metanol-D4 (99.95% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Metanol-D4
Formula: D₃COD
Pto. Ebullición: 65,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR