MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico), Millipore®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico

MQ100

1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010
1.06129.0025EA 51.1 EUR
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico), Millipore®
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: > 250 °C
Pto. de inflamación: 110 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR